Få mere at vide
2-Pentyne, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10319120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10319120 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10319120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentyne
Navn note 98%
CAS 627-21-4
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.71g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H8
Lineær formel CH5CCCH3
Brydningsindeks 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00009380
Mængde 5 g
Synonym 2-pentyne, ethylmethylacetylene, unii-57ng6hki9d, 1-ethyl-2-methylacetylene, 57ng6hki9d, acmc-209n7k, c2h5c.$.cch3, 2-pentyne 6ci,7ci,8ci,9ci
InChI nøgle NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC#CC
IUPAC navn pent-2-yne
Molekylvægt (g/mol) 68.12
PubChem CID 12310
Formel vægt 68.12
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Liquid