Få mere at vide
2-Pentylidenecyclohexanon, TRC
Artikelnummer. 17953645
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17953645 500 mg
17934735 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP280255500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25677-40-1
Molekylær formel C11 H18 O
Molekylvægt (g/mol) 166.26
Synonym 2-Pentylidenecyclohexanone
IUPAC navn (2E)-2-pentylidenecyclohexan-1-one
SMIL CCCC\C=C\1/CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentylidenecyclohexanone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-7-10-8-5-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7+
Formel vægt 166.1358