Få mere at vide
2-Pentylfuran, TRC
Artikelnummer. 30136553
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136553 10 g
17971225 1 g
17923035 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP28495310G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3777-69-3
Molekylær formel C9 H14 O
Molekylvægt (g/mol) 138.21
Synonym Furan, 2-pentyl-, 2-Pentylfuran, 2-Amylfuran, 2-n-Pentylfuran, Dihydro-5-pentyl-2(hydro)-furan
IUPAC navn 2-pentylfuran
SMIL CCCCCc1occc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentylfuran
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Formel vægt 138.1045
Procent renhed >95%