Få mere at vide
2-Pentylfuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pentylfuran |
| CAS | 3777-69-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Pentylfuran |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H14 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Pentylfuran, 2-Amylfuran, 2-n-Pentylfuran, Dihydro-5-pentyl-2(hydro)-furan |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCc1occc1 |
| Vis mere |