Få mere at vide
2-Pentylfuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313844
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313844 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313844 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15984000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentylfuran
CAS 3777-69-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Pentylfuran
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H14 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Pentylfuran, 2-Amylfuran, 2-n-Pentylfuran, Dihydro-5-pentyl-2(hydro)-furan
InChI formel InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
SMIL CCCCCc1occc1
IUPAC navn 2-pentylfuran
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 138.21
Mængde 1 ml
Formel vægt 138.1045 g/mol