Få mere at vide
2-Pentyl Acetate (>90% purity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid-2-pentyl ester |
| CAS | 626-38-0 |
| Molekylær formel | C7 H14 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Pentanol','acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), (±)-2-Pentyl acetate, 1-Methylbutyl acetate, 2-Acetoxypentane, 2-Pentyl acetate, Pent-2-yl ethanoate, sec-Amyl ethanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCC(C)OC(=O)C |
| IUPAC navn | pentan-2-yl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vægt | 130.0994 |