Få mere at vide
2-Pentyl Acetate (>90% purity), TRC
Artikelnummer. 30410927
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30410927 1 g
1 options
Artikelnummer. 30410927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2767001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid-2-pentyl ester
CAS 626-38-0
Molekylær formel C7 H14 O2
Mængde 1 g
Synonym 2-Pentanol','acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), (±)-2-Pentyl acetate, 1-Methylbutyl acetate, 2-Acetoxypentane, 2-Pentyl acetate, Pent-2-yl ethanoate, sec-Amyl ethanoate
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCCC(C)OC(=O)C
IUPAC navn pentan-2-yl acetate
Molekylvægt (g/mol) 130.18
Formel vægt 130.0994