Få mere at vide
(±)-2-Pentyl-1,1,1,3,3-d5 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pentanol-1,1,1,3,3-D5 |
| CAS | 14629-70-0 |
| Molekylær formel | C5 D5 H7 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2-Pentan-1,1,1,3,3-d5-ol (8 CI, 9 CI), 2-Pentyl-1,1,1,3,3-d5 alcohol, (±)-2-Pentyl-1,1,1,3,3-d5 Alcohol, 2-Pentanol-1,1,1,3,3-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6 H,3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(O)C([2 H])([2 H])CC |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3-pentadeuteriopentan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.179 |
| Formel vægt | 93.1202 g/mol |
| Vis mere |