Få mere at vide
2-Pentene, cis + trans, 98%
Artikelnummer. 11453328
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453328 25 g 25g
11463328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17736.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-68-2 | C5H10 | 70.14 g/mol
2-penten (blanding af cis og trans) bruges til syntese af polycyclopenten ved ringåbnende metatesepolymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-penten (blanding af cis og trans) bruges til syntese af polycyclopenten ved ringåbnende metatesepolymerisation.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-68-2
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.14
MDL nummer MFCD00009384
InChI nøgle QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Synonym trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
PubChem CID 5326161
SMIL CC\C=C/C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentene
Navn note cis + trans
Tæthed 0.65
Kogepunkt 36°C to 38°C
Flammepunkt −45°C (−49°F)
Lugt Petroleum-like
Lineær formel CH3CH2CH=CHCH3
Brydningsindeks 1.38
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 969151
Merck Index 14,7123
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
IUPAC navn (2Z)-pent-2-en
Formel vægt 70.14
Procent renhed 98%