Få mere at vide
2-Pentanone, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15695620
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15695620 100 mL Glass Bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 15695620 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 471194100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentanone
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
CAS 107-87-9
Absorbans max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 370 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 340 nm, max. 1.0 at 330 nm
CAS Max % ≤100.0000%
Smeltepunkt -78°C (literature)
Tæthed 0.809 g/mL at 25 °C(lit.)
Kogepunkt 101°C to 105°C
Flammepunkt 7°C
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C5H10O
Lineær formel CH3COCH2CH2CH3
MDL nummer MFCD00009400
Mængde 100 mL
FN nummer UN1224
Beilstein 506058
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
InChI nøgle XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC(=O)C
IUPAC navn pentan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 86.134
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Formel vægt 86.13
Procent renhed >99.45%
Grad HPLC