Få mere at vide
2-Pentanone, 99+%
Artikelnummer. 11348006
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348006 500 g 500g
11328006 25 g 25g
11338006 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13262.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86.134 g/mol
2-Pentanon anvendes som opløsningsmiddel til lakker og overfladebelægninger. Det fungerer som et smagsstof. Det bruges også som opløsningsmiddel til rengøring og affedtning. Ydermere tjener det som et mellemprodukt, malingsadditiv og belægningsadditiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Pentanone anvendes som opløsningsmiddel til lakker og overfladebelægninger. Det fungerer som et smagsstof. Det bruges også som opløsningsmiddel til rengøring og affedtning. Ydermere tjener det som et mellemprodukt, malingsadditiv og belægningsadditiv.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-87-9
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.134
MDL nummer MFCD00009400
InChI nøgle XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
IUPAC navn pentan-2-one
SMIL CCCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentanone
Smeltepunkt -78°C
Tæthed 0.813
Kogepunkt 100°C to 101°C
Flammepunkt 7°C (44°F)
Brydningsindeks 1.3905
Mængde 500 g
FN nummer UN1249
Beilstein 506058
Merck Index 14,6114
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 86.13
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pentanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl propyl ketone