Få mere at vide
2-Pentanone, 99+%, purified by redistillation, AcroSeal™
Artikelnummer. 11977031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11977031 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
11937031 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11977031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 224131000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-87-9
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
InChI nøgle XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
IUPAC navn pentan-2-one
SMIL CCCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentanone
Smeltepunkt -78.0°C
Tæthed 0.8090g/mL
Kogepunkt 100.0°C to 103.0°C
Flammepunkt 7°C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3CO(CH2)CH3
Brydningsindeks 1.3890 to 1.3910
Mængde 100 mL
Beilstein 01,676
Merck Index 15,6187
Specifik vægtfylde 0.809
Opløselighedsinformation Solubility in water: 43g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 0.5 mPa.s (20°C)
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pentanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl propyl ketone