Få mere at vide
2-Pentanone, 99%, pure
Artikelnummer. 11701391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11701391 10 L Plast tromle 10 L
10193450 250 mL Glasflaske 250ml
10034143 1 L Glasflaske 1 L
10606264 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11701391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123500100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-87-9
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
InChI nøgle XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
IUPAC navn pentan-2-one
SMIL CCCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentanone
Smeltepunkt -78.0°C
Tæthed 0.8090g/mL
Kogepunkt 100.0°C to 103.0°C
Flammepunkt 7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel CH3CO(CH2)CH3
Brydningsindeks 1.3890 to 1.3910
Mængde 10 L
Beilstein 01,676
Merck Index 15,6187
Specifik vægtfylde 0.809
Opløselighedsinformation Solubility in water: 43g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 0.5 mPa.s (20°C)
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske