Få mere at vide
2-Pentanone, ≥99.5%, Ultrapure Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15605800 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15605800 1 L Glass bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 15605800 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 5377721L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentanone
CAS 107-87-9
Smeltepunkt -78°C
Farve Colorless
Tæthed 0.809g/mL at 25°C
Kogepunkt 101°C to 105°C (1013 hPa)
Flammepunkt 7°C (44.6°F)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H10O
Lineær formel CH3COCH2CH2CH3
MDL nummer MFCD00009400
Mængde 1 L
FN nummer UN1249
Beilstein 506058
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
InChI nøgle XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC(=O)C
IUPAC navn pentan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 86.134
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Formel vægt 86.13g/mol
Procent renhed ≥99.5%