Få mere at vide
(±)-2-Pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pentanol |
| CAS | 6032-29-7 |
| Molekylær formel | C5 H12 O |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 2-Pentanol (8CI','9CI','ACI), (±)-2-Pentanol, 1-Methyl-1-butanol, 1-Methylbutanol, 2-Hydroxypentane, 2-Pentyl alcohol, DL-2-Pentanol, dl-2-Pentanol, Methylpropylcarbinol, sec-Amyl alcohol, sec-Pentanol, sec-Pentyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC(C)O |
| IUPAC navn | Pentan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.15 |
| Formel vægt | 88.0888 |