Få mere at vide
2-Pentanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15866460
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15866460 100 mL
15829500 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15866460 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8075010100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6032-29-7
Grad Research
Molekylær formel CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Tekniske data
Smeltepunkt -50°C
Tæthed 0.81 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 119°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004579
Mængde 100 mL
Synonym 2-Pentanol, Methyl propyl carbinol, sec-n-Amyl alcohol, 2-Pentanol