Få mere at vide
(± )-2-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444727
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444727 500 mL 500ml
11454727 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21217.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88.15 g/mol
Det finder sin anvendelse som opløsningsmiddel til maling og lakker og til fremstilling af lægemidler, til fremstilling af katalysatorsystemer og methanol og som opløsningsmiddel til primere og til ekstraktion af 2-hydroxy-4-methylthiosmørsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse som opløsningsmiddel til maling og lakker
og til fremstilling af lægemidler, til fremstilling af katalysatorsystemer og methanol og som opløsningsmiddel til primere og til ekstraktion af 2-hydroxy-4-methylthiosmørsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C, 166g/L. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6032-29-7
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004579
InChI nøgle JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
PubChem CID 22386
ChEBI CHEBI:77518
IUPAC navn pentan-2-ol
SMIL CCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-2-Pentanol
Smeltepunkt °C to 50°C
Tæthed 0.811
Kogepunkt 114°C to 115°C
Flammepunkt 33°C (91°F)
Analyseprocentområde 0.99
Brydningsindeks 1.406
Mængde 500 mL
FN nummer UN1105
Beilstein 1718819
Merck Index 14,7119
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C,166g/L. Soluble in alcohol.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Pentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pentanol