Få mere at vide
Buerkle™ 2-delt skovl til industri
Artikelnummer. 31188941 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Farvekode:
Grøn
Artikelnummer. Farvekode
31188941 Grøn
1 options
Artikelnummer. 31188941 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 83002001
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Med antistatisk additiv er den ideel til robust brug i kemi og industri.
  • Antistatisk elektricitet
  • Polypropylen har høj modstandsdygtighed over for kemikalier og temperaturer
  • Skovlene er ubrydelige, nemme at rengøre og lette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bladmateriale Polypropylen
Produkttype Skovl
Farvekode Grøn
Farvekodet Ja
Håndtag Materiale Polypropylen
Hovedstil Firkant
Længde (engelsk) 12,2''
Længde (metrisk) 310 mm