Få mere at vide
2-Palmitoyl-sn-glycero-3-fosfocholin, TRC
Artikelnummer. 30416450
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30416450 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30416450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP15735010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
CAS 66757-27-5
Molekylær formel C24H50NO7P
Mængde 10 mg
Synonym (7R)-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphatetracosan-1-aminium 4-Oxide
InChI formel InChI=1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)32-23(21-26)22-31-33(28,29)30-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CO)COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn [(2R)-2-hexadecanoyloxy-3-hydroxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
Molekylvægt (g/mol) 495.64
Formel vægt 495.3325