missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Palmitoyl-rac-glycerol, TRC

Artikelnummer. 30010451
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010451 25 mg
30007820 50 mg
30007152 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010451 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP15727025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 23470-00-0
Molekylær formel C19 H38 O4
Molekylvægt (g/mol) 330.5
Synonym Palmitin, 2-mono- (6CI,7CI,8CI), 2-Hexadecanoyl glycerol, 2-Monohexadecanoylglycerol, 2-Monopalmitin, 2-Monopalmitoyl-sn-glycerol, 2-Monopalmitoylglycerol, 2-Palmitoylglycerol, Glycerol-β-palmitate, Palmitic acid β-monoglyceride, β-Monopalmitin, Hexadecanoic acid, 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
IUPAC navn 1,3-dihydroxypropan-2-yl hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-glyceryl monopalmitate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,20-21H,2-17H2,1H3
Formel vægt 330.277
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.