Få mere at vide
2-Palmitoyl-rac-glycerol, TRC
Artikelnummer. 30007820
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007820 50 mg
30010451 25 mg
30007152 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP15727050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23470-00-0
Molekylær formel C19 H38 O4
Molekylvægt (g/mol) 330.5
Synonym Palmitin, 2-mono- (6CI,7CI,8CI), 2-Hexadecanoyl glycerol, 2-Monohexadecanoylglycerol, 2-Monopalmitin, 2-Monopalmitoyl-sn-glycerol, 2-Monopalmitoylglycerol, 2-Palmitoylglycerol, Glycerol-β-palmitate, Palmitic acid β-monoglyceride, β-Monopalmitin, Hexadecanoic acid, 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
IUPAC navn 1,3-dihydroxypropan-2-yl hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-glyceryl monopalmitate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,20-21H,2-17H2,1H3
Formel vægt 330.277
Procent renhed >95%