Få mere at vide
2-(p-Tolyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(p-Tolyl)pyridine |
| CAS | 4467-06-5 |
| Molekylær formel | C12H11N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c1-10-5-7-11(8-6-10)12-4-2-3-9-13-12/h2-9H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 2-(4-methylphenyl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.23 |
| Formel vægt | 169.0891 |