Få mere at vide
2-(p-tolyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413497
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413497 5 g 5g
11486020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26574.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4467-06-5 | C12H11N | 169.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4467-06-5
Molekylær formel C12H11N
Molekylvægt (g/mol) 169.23
MDL nummer MFCD00006281
InChI nøgle KJNZQKYSNAQLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-p-tolyl pyridine, 2-4-methylphenyl pyridine, 2-p-tolylpyridine, 2-4-tolyl pyridine, pyridine, 2-4-methylphenyl, pyridine,2-p-tolyl, 2-p-toluyl pyridine, pubchem16062, 4-2-pyridyl toluene
PubChem CID 78219
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)pyridin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(p-Tolyl)pyridine
Tæthed 0.99
Kogepunkt 170°C to 180°C (20 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.617
Mængde 5 g
Formel vægt 169.22
Procent renhed 98%