Få mere at vide
2-(p-Tolyl)propionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 164.0837 |
| Procent renhed | >95% |