Få mere at vide
2-(P-Sulfophenylazo)-1,8-dihydroxy-3,6-naphthalenesulfonic acid trisodium salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11445151 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11445151 10 g
1 options
Artikelnummer. 11445151 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215672910
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Reagent used for analysis of fluoride, zirconium and thorium
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(P-Sulfophenylazo)-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalenesulfonic acid trisodium salt
CAS 23647-14-5
Farve Rødbrun
Molekylær formel C16H10N2Na3O11S3+
MDL nummer MFCD00003952
Mængde 10 g
Synonym spadns, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-4-sulfophenyl azo-, trisodium salt, trisodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-4-sulfonatophenyl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-4-sulfophenyl diazenyl-, sodium salt 1:3, 2-p-sulfophenylazo-1,8-dihydroxy-3,6-naph-thalenedisulfonic acid
InChI nøgle LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
SMIL C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC navn trinatrium;5-hydroxy-4-oxo-3-[(4-sulfophenyl)hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
Molekylvægt (g/mol) 571.408
PubChem CID 73658865
Formel vægt 570.41
Fysisk form Pulver