Få mere at vide
2-(p-sec-Butylphenyl)propionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(1-Methylpropyl)-phenyl]propanoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-4-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)13(14)15/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,14,15) |
| Formel vægt | 206.1307 |