Få mere at vide
2-[(p-chlorobenzyl)amino]-pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Chlorobenzylaminopyridine |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11ClN2/c13-11-6-4-10(5-7-11)9-15-12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9H2,(H,14,15) |
| Formel vægt | 218.0611 |