missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[p-(2-Methyl-1,2-epoxypropyl)phenyl]propionic Acid, TRC

Artikelnummer. 30473480
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473480 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3044605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[p-(2-Methyl-1,2-epoxypropyl)phenyl]propionic Acid
CAS 75626-00-5
Molekylær formel C13 H16 O3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O3/c1-8(12(14)15)9-4-6-10(7-5-9)11-13(2,3)16-11/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C2OC2(C)C
IUPAC navn 2-[4-(3,3-dimethyloxiran-2-yl)phenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 220.26
Formel vægt 220.1099
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.