Få mere at vide
2-Oxovaleric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16497467 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16497467 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113098
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress 2-Oxovaleric acid is a keto acid that is found in human blood.
2-Oxovaleric acid is a keto acid that is found in human blood.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxovaleric acid
Fysisk form Liquid
CAS 1821-02-9
Farve Colorless
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H8O3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (861.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCC(C(O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 116.12
Formel vægt 116.12
Procent renhed 98.0%