missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2-Oxopyrrolidin-1-yl)eddikesyre, TRC

Artikelnummer. 30009285
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009285 5 g
30008431 100 mg
30006890 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8596105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53934-76-2
Molekylær formel C6 H9 N O3
Molekylvægt (g/mol) 143.14
Synonym (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid
IUPAC navn 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CN1CCCC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
Formel vægt 143.0582
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.