missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30008431
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008431 100 mg
30006890 1 g
30009285 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO859610100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53934-76-2
Molekylær formel C6 H9 N O3
Molekylvægt (g/mol) 143.14
Synonym (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid
IUPAC navn 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid
SMIL OC(=O)CN1CCCC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
Formel vægt 143.0582
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.