Få mere at vide
(2-Oxopyrrolidin-1-yl)eddikesyre, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 53934-76-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H9 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid, Piracetam Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | OC(=O)CN1CCCC1=O |
| Vis mere |