Få mere at vide
(2-Oxopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Oxopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3/c1-6(10)5-9-7(11)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,9,11) |
| Formel vægt | 173.105 |