Få mere at vide
2-Oxopiperazine-3,3,5,5,6,6-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Piperazinone-3,3,5,5,6,6-D6 |
| CAS | 1219803-71-0 |
| Molekylær formel | C4 3 H D5 H2 N2 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2-Oxopiperazine-3,3,5,5,6,6-d6, 2-Piperazinone-3,3,5,5,6,6-D6, Piperazinone-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h5H,1-3H2,(H,6,7)/i1TD,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([3 H])C([2 H])([2 H])NC1=O |
| IUPAC navn | 3,3,5,6,6-pentadeuterio-5-tritiopiperazin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.158 |
| Formel vægt | 107.1033 g/mol |
| Vis mere |