Få mere at vide
2-oxoindolin-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10498593
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10498593 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10367584 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10205664 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10498593 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53303DA
Kemiske identifikatorer
CAS 199328-31-9
Molekylær formel C8H6ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 231.65
MDL nummer MFCD06655924
InChI nøgle FYBNVKMJOOYPGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxoindoline-5-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2-oxoindoline-5-sulfonylchloride, 2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo-1h-indole-5-sulphonyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 5-chlorosulfonyl indolin-2-one, 5-chlorosulphonyloxindole, 5-chlorosulfonyl oxindole, 5-chlorosufonyl-2-oxindole
PubChem CID 4962506
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC(=O)C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxoindoline-5-sulfonyl chloride
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-oxo-2,3-dihydro-lH-indol-5-sulfonylchlorid
Formel vægt 231.66
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk