Få mere at vide
2-oxoindolin-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10367584
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10367584 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10498593 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10205664 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10367584 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53303CB
Kemiske identifikatorer
CAS 199328-31-9
Molekylær formel C8H6ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 231.65
MDL nummer MFCD06655924
InChI nøgle FYBNVKMJOOYPGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxoindoline-5-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2-oxoindoline-5-sulfonylchloride, 2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo-1h-indole-5-sulphonyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 5-chlorosulfonyl indolin-2-one, 5-chlorosulphonyloxindole, 5-chlorosulfonyl oxindole, 5-chlorosufonyl-2-oxindole
PubChem CID 4962506
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC(=O)C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxoindoline-5-sulfonyl chloride
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-oxo-1,3-dihydroindol-5-sulfonylchlorid
Formel vægt 231.66
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.