Få mere at vide
2-oxohexansyre, TRC
Artikelnummer. 30423205
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423205 500 mg
30409857 1 g
30415034 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO991128500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2492-75-3
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Synonym 2-Ketocaproic Acid, 2-Ketohexanoic Acid, 2-Oxocaproic Acid, alpha-Ketocaproic Acid, alpha-Ketohexanoic Acid, alpha-Oxo-n-caproic Acid, alpha-Oxocaproic Acid
IUPAC navn 2-oxohexansyre
SMIL CCCCC(=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxohexanoic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formel vægt 130.063