missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Oxohexanoic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30411136
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411136 100 mg
30411810 50 mg
30422764 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO913085100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13022-85-0
Molekylær formel C6H10NaO3
Molekylvægt (g/mol) 152.12
Synonym Sodium 2-oxohexanoate, 2-Ketocaproic Acid Sodium Salt
IUPAC navn sodium;2-oxohexanoate
SMIL [Na+].CCCCC(=O)C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Oxohexanoic Acid Sodium Salt
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-2-3-4-5(7)6(8)9;/h2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formel vægt 152.0449
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.