Få mere at vide
2-Oxocyclopentylacetic acid, 97%
Artikelnummer. p-7029507
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11441600
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26977.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1460-38-4 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1460-38-4
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.154
MDL nummer MFCD02093672
InChI nøgle OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxocyclopentaneacetic acid, 2-oxo-cyclopentaneacetic acid, 2-oxocyclopentylacetic acid, 2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxo-cyclopentaneaceticacid, acmc-1bx7z, 2-oxo-cyclopentyl acetic acid, cyclopentaneaceticacid, 2-oxo, 2-2-oxocyclopentyl aceticacid
PubChem CID 3569983
IUPAC navn 2-(2-oxocyclopentyl)acetic acid
SMIL C1CC(C(=O)C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxocyclopentylacetic acid
Smeltepunkt 47°C to 51°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 142.15
Procent renhed 97%