Få mere at vide
2-Oxocyclopentylacetic acid, 97%
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxocyclopentylacetic acid |
| Smeltepunkt | 47°C to 51°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 142.15 |
| Procent renhed | 97% |