Få mere at vide
2-Oxocyclopentanecarboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxocyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 50882-16-1 |
| Molekylær formel | C6 H8 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Cyclopentanecarboxylic acid','2-oxo-, 2-Oxocyclopentanecarboxylic acid, 2-Carboxycyclopentanone, 2-Oxocyclopentane-1-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c7-5-3-1-2-4(5)6(8)9/h4H,1-3H2,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)C1CCCC1=O |
| IUPAC navn | 2-oxocyclopentane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vægt | 128.0473 |