Få mere at vide
2-Oxocyclohexanepropionitrile, 99%
Artikelnummer. 11494630
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494630 1 g 1g
11404640 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494630 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50722.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4594-78-9 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4594-78-9
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.21
MDL nummer MFCD00013797
InChI nøgle SPTVCXKSSRBTMN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-2-oxocyclohexyl propanenitrile, 2-2-cyanoethyl cyclohexanone, cyclohexanepropanenitrile, 2-oxo, 2-2-cyanethyl cyclohexanone, 2-oxo-1-cyclohexanepropionitrile, cyclohexanepropionitrile, 2-oxo, 2-oxocyclohexanepropionitrile, 2-.beta.-cyanoethyl cyclohexanone, 2-b-cyanoethyl cyclohexanone, 2-oxocyclohexanepropiononitrile
PubChem CID 96223
IUPAC navn 3-(2-oxocyclohexyl)propannitril
SMIL O=C1CCCCC1CCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxocyclohexanepropionitrile
Tæthed 1.021
Kogepunkt 138°C to 142°C (10 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Formel vægt 151.21
Procent renhed 99%