missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 3952-66-7 |
| Molekylær formel | C5H8O3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Methyl 2-ketobutyrate, Methyl 2-oxobutanoate, Methyl 2-oxobutyrate, Methyl alpha-Oxobutyrate, 2-Oxobutyric Acid Methyl Ester, 2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(=O)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.12 |
| Formel vægt | 116.0473 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?