missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30427465
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427465 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO84842010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester
CAS 3952-66-7
Molekylær formel C5H8O3
Mængde 10 g
Synonym Methyl 2-ketobutyrate, Methyl 2-oxobutanoate, Methyl 2-oxobutyrate, Methyl alpha-Oxobutyrate, 2-Oxobutyric Acid Methyl Ester, 2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H2,1-2H3
SMIL CCC(=O)C(=O)OC
IUPAC navn methyl 2-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 116.12
Formel vægt 116.0473
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.