Få mere at vide
2-Oxobutanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483419
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16483419 1 g
1 options
Artikelnummer. 16483419 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW007926
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress 2-Oxobutanoic acid is a product in the enzymatic cleavage of cystathionine.
2-Oxobutanoic acid is a product in the enzymatic cleavage of cystathionine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxobutanoic acid
CAS 600-18-0
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H6O3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (489.76 mM)
SMIL CCC(=O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Formel vægt 102.09
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism