Få mere at vide
2-Oxo-Zoniporide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo-Zoniporide Hydrochloride |
| CAS | 372078-42-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H16 N6 O2 . HCl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(Aminoiminomethyl)-5-cyclopropyl-1-(1,2-dihydro-2-oxo-5-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N6O2.ClH/c18-17(19)22-16(25)11-8-20-23(15(11)9-4-5-9)13-3-1-2-12-10(13)6-7-14(24)21-12;/h1-3,6-9H,4-5H2,(H,21,24)(H4,18,19,22,25);1H |
| SMIL | O=C(N1)C=CC(C1=CC=C2)=C2N3C(C4CC4)=C(C(NC(N)=N)=O)C=N3.Cl |
| IUPAC navn | N-carbamimidoyl-5-cyclopropyl-1-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-5-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.81 |
| Vis mere |