Få mere at vide
2-Oxo Ticlopidine Oxalic Acid Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo Ticlopidine Oxalic Acid Salt |
| CAS | 89481-79-8 |
| Molekylær formel | C16H16ClNO5S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, PCR 3787 Oxalic Acid Salt; |
| SMIL | OC(=O)C(=O)O.Clc1ccccc1CN2CCC3SC(=O)C=C3C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.82 |