Få mere at vide
2-Oxo Reproterol Tribenzyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo Reproterol Tribenzyl |
| CAS | 1797133-28-8 |
| Molekylær formel | C39H39N5O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 7-[3-[[2-(3,5-Dibenzyloxyphenyl)-2-oxoethyl]benzylamino]propyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C39H39N5O5/c1-41-37-36(38(46)42(2)39(41)47)44(28-40-37)20-12-19-43(24-29-13-6-3-7-14-29)25-35(45)32-21-33(48-26-30-15-8-4-9-16-30)23-34(22-32)49-27-31-17-10-5-11-18-31/h3-11,13-18,21-23,28H,12,19-20,24-27H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C1C2=C(N(C)C(N1C)=O)N=CN2CCCN(CC3=CC=CC=C3)CC(C4=CC(OCC5=CC=CC=C5)=CC(OCC6=CC=CC=C6)=C4)=O |
| IUPAC navn | 7-(3-(benzyl(2-(3,5-bis(benzyloxy)phenyl)-2-oxoethyl)amino)propyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 657.76 |
| Formel vægt | 657.3 |