Få mere at vide
2-oxo-ivabradin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137266
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137266 50 mg
30136977 25 mg
30006703 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85697550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1616710-50-9
Molekylær formel C27 H34 N2 O6 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 519.03
Synonym 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-4,5-dihydro-7,8-dimethoxy-1H-3-benzazepine-1,2(3H)-dione Hydrochloride (1:1)
IUPAC navn 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl-methylamino]propyl]-7,8-dimethoxy-1,2-dihydro-3-benzazepine-4,5-dion; hydrochlorid
SMIL Cl.COc1cc2C[C@H](CN(C)CCCN3CCc4cc(OC)c(OC)cc4C(=O)C3=O)c2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxo-ivabradine Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C27H34N2O6.ClH/c1-28(16-19-11-18-13-23(33-3)24(34-4)14-20(18)19)8-6-9-29-10-7-17-12-22(32-2)25(35-5)15-21(17)26(30)27(29)31;/h12-15,19H,6-11,16H2,1-5H3;1H/t19-;/m1./s1
Formel vægt 518.2184