missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Oxo Clopidogrel-13C,d3 Hydrochloride(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo Clopidogrel-13C,d3 Hydrochloride(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1794713-84-0 |
| Molekylær formel | C1513CH14D3Cl2NO3S |
| Synonym | alpha-(2-Chlorophenyl)-2,6,7,7a-tetrahydro-2-oxo-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Methyl Ester-13C,d3 Hydrochloride; |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO3S.ClH/c1-21-16(20)15(11-4-2-3-5-12(11)17)18-7-6-13-10(9-18)8-14(19)22-13;/h2-5,8,13,15H,6-7,9H2,1H3;1H/i1+1D3; |
| SMIL | Cl.[2H][13C]([2H])([2H])OC(=O)C(N1CCC2SC(=O)C=C2C1)c3ccccc3Cl |
| IUPAC navn | trideuterio(1^{13}C)methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(2-oxo-4,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.29 |
| Mængde | 0,5 mg |
| Formel vægt | 377.0528 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?