Få mere at vide
2-Oxo-5-vinylpyrrolidine-3-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo-5-vinylpyrrolidine-3-carboxamide |
| CAS | 71107-19-2 |
| Molekylær formel | C7H10N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Ethenyl-2-oxo-3-pyrrolidinecarboxamide','Vigabatrin impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-2-4-3-5(6(8)10)7(11)9-4/h2,4-5H,1,3H2,(H2,8,10)(H,9,11) |
| SMIL | NC(=O)C1CC(NC1=O)C=C |
| IUPAC navn | 5-ethenyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.17 |
| Formel vægt | 154.0742 |