missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Oxo-5-vinylpyrrolidine-3-carboxamide, TRC

Artikelnummer. 30425092
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425092 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85877550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Oxo-5-vinylpyrrolidine-3-carboxamide
CAS 71107-19-2
Molekylær formel C7H10N2O2
Mængde 50 mg
Synonym 5-Ethenyl-2-oxo-3-pyrrolidinecarboxamide','Vigabatrin impurity
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2/c1-2-4-3-5(6(8)10)7(11)9-4/h2,4-5H,1,3H2,(H2,8,10)(H,9,11)
SMIL NC(=O)C1CC(NC1=O)C=C
IUPAC navn 5-ethenyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 154.17
Formel vægt 154.0742
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.